missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Salbutamol Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salbutamol Acetonide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-15(2,3)17-9-13(18)11-6-7-14-12(8-11)10-19-16(4,5)20-14/h6-8,13,17-18H,9-10H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 279.1834 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?