Läs mer
Salbutamol hemisulfate, 98+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar A18544.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11478467
  • 491.85 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Salbutamol sulfate is used as standard in analysis of fortified meat for LABA content using ELISA kits. It is also used to study the response of prostaglandin 2α to various β-adrenergic agonists in cultured bovine endometrial cells.
Solubility
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50 mg/ml).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
51022-70-9
337.387
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
9884233
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
C13H23NO7S
MFCD00055200
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
Specifikationer
Salbutamol sulfate
C13H23NO7S
1g
salbutamol sulfate, albuterol sulfate, ventolin, ventorlin, 4-2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl phenol sulfate, asthavent, albuterol sulfate 1:x, salbutamol; sulfuric acid, asmaven sulfate, 2-tert-butylamino-1-4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl ethanol hemisulfate
OVICLFZZVQVVFT-UHFFFAOYSA-N
4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
9884233
99%
51022-70-9
MFCD00055200
Light sensitive
Soluble in water and 1M sodium hydroxide (50mg/ml).
CC(C)(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)CO)O.OS(=O)(=O)O
337.387
576.7
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Salbutamol sulphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis[(tert-butyl)(.beta.,3,4-trihydroxyphenethyl)ammonium] sulphate