Läs mer
Salbutamol hemisulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Salbutamol Hemisulfate (Albuterol hemisulfate) is a short-acting β2 adrenergic receptor agonist
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salbutamol hemisulfate |
| CAS | 51022-70-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H22NO5S0.5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Albuterol hemisulfateAH-3365 hemisulfate |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (347.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (6.94 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC(C1=CC(CO)=C(O)C=C1)CNC(C)(C)C.[0.5H2SO4] |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.14 |
| Visa mer |