Läs mer
Tocris Bioscience™ Salbutamol hemisulfate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001413
Change view
Kvantitet:
50 mg
Product Code. Kvantitet
30001413 50 mg
1 options
Product Code. 30001413 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 0634/250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
β2-adrenoceptor agonist
Salbutamol hemisulfate is a selective β2-adrenergic agonist with 29-fold higher selectivity for β2 over β1 receptors. Salbutamol elevates fibroblast growth factor 20 (FGF20) in nigrostriatal neurons, and is neuroprotective in a mouse model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Salbutamol hemisulfate
CAS 51022-70-9
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C13H23NO7S
Formel vikt 576.7
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 337.387