Läs mer
Salbutamol Impurity L Acetate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salbutamol Impurity L Acetate Salt |
| Molekylformel | C13 H20 Cl N O3 . C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Chloro-α1-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol Acetate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8;1-2(3)4/h4-5,11,15-18H,6-7H2,1-3H3;1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(O)c(CO)c1 |
| IUPAC-namn | acetic acid;4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-chloro-6-(hydroxymethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.8078 |
| Formel vikt | 333.1343 |