Läs mer
Salbutamol Sulphate, LoGiCal
Produktkod. 30459518
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459518 10 mg
1 options
Produktkod. 30459518 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0381.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salbutamol sulfate
CAS 51022-70-9
Analyt- eller komponentnamn Salbutamol sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365F
InChI formel InChI=1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 576.7
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 576.2717 g/mol