Läs mer
Salbutamol Sulphate, Mikromol™
Beskrivning
Salbutamol Sulphate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salbutamol sulfate |
| CAS | 51022-70-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Salbutamol sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C13 H21 N O3 . H2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Salbutamol Sulphate, Albuterol Sulphate, AH 3365F |
| InChI formel | InChI=1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol;sulfuric acid |
| Visa mer |