Läs mer
Salermide, MedChemExpress
Produktkod. 16479796
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479796 50 mg -
16475977 5 mg -
16464516 100 mg -
16413258 10 mg 10mg
16412696 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16479796 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101073
MedChemExpress Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2; can cause strong cancer-specific apoptotic cell death.
Salermide is an inhibitor of Sirt1 and Sirt2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salermide
CAS 1105698-15-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H22N2O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.75 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=CC(/N=C/C2=C3C=CC=CC3=CC=C2O)=C1)C(C)C4=CC=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 394.47
Formel vikt 394.47
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death