Läs mer
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μ L)
Produktkod. 10344330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1500 U
2 000 enheter
5 x 1 500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
2000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10344330
Brand: Thermo Scientific™ ER0641
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
SalI-restriktionsenzymet känner igen G^TCGAC-ställen och skär bäst vid 37 C °i O-buffert.
Lambda-DNA digererad med Sall, 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 1500 U
Produkttyp Sall