Läs mer
Thermo Scientific™ SalI (10 U/μ L)
Produktkod. p-4522050 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1500 U
2 000 enheter
5 x 1 500 enheter
Förpackningsstorlek:
1500 enheter
2000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10242440
Brand: Thermo Scientific™ ER0642
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SalI-restriktionsenzymet känner igen G^TCGAC-ställen och skär bäst vid 37 C °i O-buffert.
Lambda-DNA digererad med Sall, 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...▵G T CGA C...3'
3'...CAGCT▵ G...5'
Villkor för 100 % aktivitet
  • 1X buffert O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 100 mM NaCl och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert
  • SalI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning
  • Efter 50-faldig översmältning med Sall kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar
  • Eco88I, Smol, Xhol
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, pH> 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet. Supercoiled former av pBR322 och pUC kräver 10-faldig översmältning med Sall för att uppnå fullständig digestion. Inkubation vid 25 °C resulterar i 50-75 % aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Sal I
Kompatibel buffert 10X buffert O
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 x 1 500 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning