Läs mer
Salicin, MedChemExpress
Produktkod. 16481318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481318 5 g -
16422356 500 mg 500mg
16402509 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0149
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Salicin is a natural COX inhibitor.
Salicin is a natural COX inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicin
CAS 138-52-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18O7
Kvantitet 5 g
Synonym D-(−)-Salicin Salicoside
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (523.96 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC=CC=C2CO
Molekylvikt (g/mol) 286.28
Formel vikt 286.28
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death