Läs mer
Salicin, MP Biomedicals
Produktkod. 11436222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436222 5 g 5g
11446222 10 g 10g
11456222 25 g 25g
11466222 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11436222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210283305
Salicin är ett substrat förβ -glukosidas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-52-3
Molekylformel C13H18O7
Molekylvikt (g/mol) 286.28
MDL-nummer MFCD00006590
InChI-nyckel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[2-(hydroximetyl)fenoxi]oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicin
Kvantitet 5 g
Formel vikt 286.3
Fysisk form Pulver