Läs mer
Salicyl-AMS, MedChemExpress
Produktkod. 16481119
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481119 1 mg
16476967 5 mg
16454248 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481119 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108941
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Salicyl-AMS is a mycobactin biosynthesis inhibitor which can also inhibit M. tuberculosis growth in vitro under iron-limited conditions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicyl-AMS
CAS 863238-55-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N6O8S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 90.5 mg/mL (194.03 mM)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(C2=C(O)C=CC=C2)=O)=O)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4N=C3)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 466.43
Formel vikt 466.43
Procent renhet 99.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation