Läs mer
Salicylaldazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15515226
Brand: Thermo Scientific Acros 456940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 959-36-4 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 959-36-4
Molekylformel C14H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 240.26
InChI-nyckel SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6849893
IUPAC-namn 6-[[2-[(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]hydrazinyl]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldazine
Smältpunkt 218,0 °C till 220,0 °C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vikt 240.26
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylaldehyde azine, 99%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.