Läs mer
Salicylaldazin, MP Biomedicals
Produktkod. 11402776 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402776 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11402776 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521809080
Salicylaldazin, MP Biomedicals , Kvantitet: 100g, Molekylvikt: 240.262, CAS: 959-36-4, InChI Key: SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N, IUPAC Namn: 6-[[2-[(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]hydrazinyl]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on, Molekylformel: C14H12N2O2, PubChem CID: 6849893
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldazine
CAS 959-36-4
Molekylformel C14H12N2O2
Kvantitet 100 g
Synonym salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI-nyckel SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1
IUPAC-namn 6-[[2-[(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]hydrazinyl]metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
Molekylvikt (g/mol) 240.262
PubChem CID 6849893