Läs mer
Salicylaldehyde-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylaldehyde-13C6 |
| CAS | 1649426-95-8 |
| Molekylformel | 13C6 C H6 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-triene-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.077 |
| Formel vikt | 128.057 |