Läs mer
Salicylaldehyd, 99 %
Produktkod. 11454924
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454924 100 g 100g
11464924 500 g 500g
11474924 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454924 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13833.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-02-8 | C7H6O2 | 122,12 g/mol
Prekursor till en mängd olika kelatbildare. Salicylaldehyd används som en prekursor för att framställa katekol, bensofuran, salicylaldehydimin och 3-karbetoxikumarin. Den används för kolorimetrisk analys av isoleucin samt används för bestämning av primär amin genom fluorescensmetod. Det är ett nyckelutgångsmaterial för olika kelatbildare. Det används som smak- och doftkomponenter. Dess derivat salicylaldehyd tiosemikarbazon används för samtidig bestämning av molybden och järn med spektrofotometrisk metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Prekursor till en mängd olika kelatbildare. Salicylaldehyd används som en prekursor för att framställa katekol, bensofuran, salicylaldehydimin och 3-karbetoxikumarin. Den används för kolorimetrisk analys av isoleucin samt används för bestämning av primär amin genom fluorescensmetod. Det är ett nyckelutgångsmaterial för olika kelatbildare. Det används som smak- och doftkomponenter. Dess derivat salicylaldehyd tiosemikarbazon används för samtidig bestämning av molybden och järn med spektrofotometrisk metod.
Löslighet Blandbar
med alkohol, eter, aceton, bensen och de flesta organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, starka reduktionsmedel, starka oxidationsmedel, starka baser och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-02-8
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
MDL-nummer MFCD00003317
InChI-nyckel SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylaldehyde, o-hydroxybenzaldehyde, o-formylphenol, salicylal, 2-formylphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy, salicylic aldehyde, salicyladehyde, 2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, o-hydroxy
PubChem CID 6998
ChEBI CHEBI:16008
IUPAC-namn 2-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldehyde
Smältpunkt °C to 7°C
Densitet 1.168
Kokpunkt 197°C
Flampunkt 76°C (168°F)
Analysprocentintervall 99%
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 100 g
Beilstein 471388
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,8326
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and most organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylaldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylaldehyde, phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.