Läs mer
Salicylaldehyde azine, 97%
Beskrivning
Salicylaldehydazin används vid framställning av 2-oxo-2H-1-bensopyran-3-karboxylsyra-2-(2-oxo-2H-1-bensopyran-3-karbonyl)hydrazid genom att reagera med propadiendion. Den har anthelmintisk aktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Salicylaldehyd Azin används vid framställning av 2-oxo-2H-1-bensopyran-3-karboxylsyra 2-(2-oxo-2H-1-bensopyran-3-karbonyl)hydrazid genom att reagera med propadiendion. Den har anthelmintisk aktivitet.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid, metanol och etylacetat. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylaldehyde Azine |
| Smältpunkt | 216°C to 222°C |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 1913597 |
| Löslighetsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and ethyl acetate. Slightly soluble in water. |
| Formel vikt | 240.26 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- Salicylaldehyde azine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.