Läs mer
Salicylaldehyd, TRC
Produktkod. 30133812
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133812 100 g
30138342 500 g
30040448 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS088145100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-02-8
Molekylformel C7 H6 O2
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Synonym Salicylaldehyde, Benzaldehyde, 2-hydroxy-, Salicylaldehyde (8CI), 2-Hydroxybenzaldehyde, 2-Formylphenol, 2-Hydroxy-1-benzaldehyde, NSC 112278, NSC 49178, NSC 83559, NSC 83560, NSC 83561, NSC 83562, NSC 97202, Salicylal, Salicylic aldehyde, o-Formylphenol, o-Hydroxybenzaldehyde
IUPAC-namn 2-hydroxybensaldehyd
LEDER Oc1ccccc1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldehyde
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
Formel vikt 122.0368
Procent renhet >95%