Läs mer
Salicylaldoxime, 98%
Produktkod. 11458943
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458943 25 g 25g
11468943 100 g 100g
11478943 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11080.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-67-7 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-67-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00002120
InChI-nyckel GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonym salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
PubChem CID 6740756
IUPAC-namn 6-[(hydroxiamino)metyliden]cyklohexa-2,4-dien-1-on
LEDER ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldoxime
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1859881
Merck Index 14,8327
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.