Läs mer
Salicylaldoxime, TRC
Produktkod. 30413322
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30413322 250 mg
1 options
Produktkod. 30413322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS881485250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Molekylformel C7H7NO2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
LEDER ON=Cc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-(hydroxyiminometyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 137.13
Formel vikt 137.0477