Läs mer
Salicylaldoxime, TRC
Produktkod. 30427981
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30427981 500 mg -
30413405 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30427981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS881485500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylaldoxime
CAS 94-67-7
Molekylformel C7H7NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H
LEDER ON=Cc1ccccc1O
IUPAC-namn 2-(hydroxyiminometyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 137.13
Formel vikt 137.0477