Läs mer
Salicylamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327576
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327576 1 ml
1 options
Produktkod. 30327576 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16903400AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
CAS 65-45-2
Analyt- eller komponentnamn Salicylamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
LEDER NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxybensamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 137,0477 g/mol