Läs mer
Salicylamide, ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15607290 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15607290 1 g Poly bottle 1g
1 options
Produktkod. 15607290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 842281G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
Namnnotering Matrix substance for MALDI-MS
CAS 65-45-2
Smältpunkt 140°C to 144°C
Förpackning Poly bottle
Kvantitet 1 g
Molekylformel C7H7NO2
Linjär formel 2-(HO)C6H4CONH2
Fysisk form Solid
MDL-nummer MFCD00007978
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 742439
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
InChI-nyckel SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-hydroxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 137.14
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
Formel vikt 137.14g/mol
Procent renhet ≥99.0% (T)