Läs mer
Salicylamid,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476222 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476222 25 g 25g
11486222 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476222 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210283525
Kemiska identifierare
CAS 65-45-2
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007978
InChI-nyckel SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC-namn 2-hydroxibensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 137.1
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver