Läs mer
Salicylamid, 99 %
Produktkod. 10388650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10388650 1 kg Plastflaska 1kg
10236430 5 g Glasflaska 5g
10134810 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10388650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 229360010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 65-45-2 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-45-2
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00007978
InChI-nyckel SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylamide, o-hydroxybenzamide, benzamide, 2-hydroxy, salicylic acid amide, 2-carbamoylphenol, flarpirina, morsarinas, algamon, algiamida, allevin
PubChem CID 5147
ChEBI CHEBI:32114
IUPAC-namn 2-hydroxibensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
Namnnotering 99%
Smältpunkt 139,0 °C till 142,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (på vattenfritt ämne)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(OH)CONH2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 10, 87
Merck Index 15, 8465
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: 0,2% i vatten (30 °C), 10,0% i propylenglykol (5 °C), löslig i alkohol, kloroform och eter, lätt löslig i koltetraklorid
Formel vikt 137.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.