Läs mer
Salicylamid, LoGiCal
Produktkod. 30458740
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458740 10 mg
1 options
Produktkod. 30458740 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1939.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
CAS 65-45-2
Analyt- eller komponentnamn Salicylamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxybensamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 137,0477 g/mol