Läs mer
Salicylamide, MedChemExpress
Produktkod. 16418638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16418638 10 g -
16412289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16418638 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0811
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Salicylamide is an inhibitor of microsomal UDP-glucuronosyltransferase. Salicylamide is an analgesic and anti-pyretic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
CAS 65-45-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H7NO2
Kvantitet 10 g
Synonym 2-Hydroxybenzamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=CC=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Formel vikt 137.14
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation