Läs mer
Salicylamid, Mikromol™
Produktkod. 17991946
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17991946 250 mg
1 options
Produktkod. 17991946 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1939.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Salicylamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylamide
CAS 65-45-2
Analyt- eller komponentnamn Salicylamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-, Salicylamide (8CI), 2-Carbamoylphenol, 2-Carboxamidophenol, 2-Hydroxybenzamide, Acket, Afko-Sal, Algamon, Algiamida, Allevin, Amid-Sal, Amidosal, Anamid, Benesal, Cetamide, Cidal, Cymidon, Dropsprin, Liquiprin, Morsarinas, NSC 3115, NSC 83150, Novecyl, OHB, Oramid, Panithal, Raspberin, SR 4326, Salamid, Salamide, Saliamid, Saliamin, Salicim, Salicylic acid amide, Salipur, Salizell, Salrin, Salymid, Samid, Serramida, Urtosal, o-Hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
LEDER NC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxybensamid
Molekylvikt (g/mol) 137.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 137,0477 g/mol