Läs mer
Salicylanilide, MedChemExpress
Produktkod. 16418756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418756 100 mg
1 options
Produktkod. 16418756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1408
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus by targeting HIV-1 integrase or reverse transcriptase.
Salicylanilide demonstrates a wide range of biological activities including antiviral potency which can inhibit HIV virus
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylanilide
Fysisk form Solid
CAS 87-17-2
Färg Brown
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11NO2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 2-Hydroxybenzanilide
Löslighetsinformation DMSO : 170 mg/mL (797.26 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2O
Molekylvikt (g/mol) 213.23
Formel vikt 213.23
Procent renhet 99.9%