Läs mer
Salicylazoiminopyridine (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylazoiminopyridine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14N4O3/c19-17-3-1-2-10-22(17)14-7-4-12(5-8-14)20-21-13-6-9-16(23)15(11-13)18(24)25/h1-11,19,23H,(H,24,25) |
| Formel vikt | 334.1066 |