Läs mer
Salicylhydroxaminsyra, 99 %
Beskrivning
Det används ofta för en mängd olika roller inom biologi och medicin som en kelatbehandling. Det hämmar bakterie- eller svamptillväxt genom att störa järnupptaget. Det är också aktivt som en hämmare av enzym involverat i tumörtillväxt. Dessa föreningar används som extraktionsmedel för separation av värdefulla metaller eller mineraler inklusive koppar, bly, guld, andra sällsynta jordartsmetaller och kaolin. Hydroxamsyror används också för att producera motsvarande isocyanater genom dehydrering följt av omlagringsreaktion. Det används också som en vanlig ligand som används vid syntes av metallkronor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det används ofta för en mängd olika roller inom biologi och medicin som kelatbehandling. Det hämmar bakterie- eller svamptillväxt genom att störa järnupptaget. Det är också aktivt som en hämmare av enzym involverat i tumörtillväxt. Dessa föreningar används som extraktionsmedel för separation av värdefulla metaller eller mineraler inklusive koppar, bly, guld, andra sällsynta jordartsmetaller och kaolin. Hydroxamsyror används också för att producera motsvarande isocyanater genom dehydrering följt av omlagringsreaktion. Det används också som en vanlig ligand som används vid syntes av metallkronor.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser. Stabil under normala förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylhydroxamic acid |
| Smältpunkt | ∼170 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1210520 |
| Merck Index | 14,8331 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten. |
| Formel vikt | 153.14 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.