Läs mer
Salicylhydroxaminsyra, 99 %
Produktkod. 11424533
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424533 10 g 10g
11403990 25 g 25g
11434533 50 g 50g
11413990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11424533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11528.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-73-6 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Det används ofta för en mängd olika roller inom biologi och medicin som en kelatbehandling. Det hämmar bakterie- eller svamptillväxt genom att störa järnupptaget. Det är också aktivt som en hämmare av enzym involverat i tumörtillväxt. Dessa föreningar används som extraktionsmedel för separation av värdefulla metaller eller mineraler inklusive koppar, bly, guld, andra sällsynta jordartsmetaller och kaolin. Hydroxamsyror används också för att producera motsvarande isocyanater genom dehydrering följt av omlagringsreaktion. Det används också som en vanlig ligand som används vid syntes av metallkronor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används ofta för en mängd olika roller inom biologi och medicin som kelatbehandling. Det hämmar bakterie- eller svamptillväxt genom att störa järnupptaget. Det är också aktivt som en hämmare av enzym involverat i tumörtillväxt. Dessa föreningar används som extraktionsmedel för separation av värdefulla metaller eller mineraler inklusive koppar, bly, guld, andra sällsynta jordartsmetaller och kaolin. Hydroxamsyror används också för att producera motsvarande isocyanater genom dehydrering följt av omlagringsreaktion. Det används också som en vanlig ligand som används vid syntes av metallkronor.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser. Stabil under normala förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-73-6
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00002110
InChI-nyckel HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydroxamic acid, 2-hydroxybenzohydroxamic acid, salicylohydroxamic acid, sham, salicylohydroximic acid, benzamide, n,2-dihydroxy, 2-hydroxybenzhydroxamic acid, o-hydroxybenzohydroxamic acid, sha, 2,n-dihydroxy-benzamide
PubChem CID 66644
ChEBI CHEBI:45615
IUPAC-namn N,2-dihydroxibensamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylhydroxamic acid
Smältpunkt ∼170°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1210520
Merck Index 14,8331
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 153.14
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylhydroxamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylohydroxamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.