Läs mer
Salicylsyra 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30462577
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30462577 1 ml
1 options
Produktkod. 30462577 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0045.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Analyt- eller komponentnamn Salicylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxybensoesyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 138,0317 g/mol