Läs mer
Salicylic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic Acid-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 144.0518 |
| Procent renhet | >95% |