Läs mer
Salicylsyra, 99,9+%, certifierad AR för analys, Fisher Chemical
Produktkod. 11413443 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11413443 500 g Pulverburk av plast 500g
1 options
Produktkod. 11413443 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0282/53
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
CAS 69-72-7
Smältpunkt 158 °C
Färg Vitt
pH 3.6
Kokpunkt 211 °C
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C7H6O3
MDL-nummer MFCD00002439
Kvantitet 500 g
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 138.12
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
Formel vikt 138,12 g/mol
Ångtryck 0,3 mbar 95
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.