Läs mer
Salicylsyra, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Salicylsyra används som livsmedelskonservering samt vid behandling av många hudsjukdomar som akne, mjäll, psoriasis och seborroiskt eksem i hud och hårbotten. Det är ett antiseptiskt medel. Det används främst inom läkemedelsindustrin för tillverkning av febernedsättande, smärtstillande, antiinflammatoriska och diuretiska läkemedel. Det används också i färgämnesindustrin för att göra azo direktfärgning och för sur betningsmedelsfärgning.
Löslighet
Löslig i kolteraklorid, bensen, propanol, absolut etanol, aceton, toluen och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, jod, järn och järnsalter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic acid |
| Smältpunkt | 158 °C till 160 °C |
| Kokpunkt | 211 °C (20 mmHg) |
| Densitet | 1.443 |
| Kvantitet | 500 g |
| Flampunkt | 157 °C (315 °F) |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Beilstein | 774890 |
| Merck Index | 14,8332 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kolteraklorid, bensen, propanol, absolut etanol, aceton, toluen och eter. Lätt löslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Salicylic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.