Läs mer
Salicylic acid, 99%
Produktkod. 11464953
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464953 2500 g 2500g
11493980 250 g -
11454953 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12253.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsyra används som konserveringsmedel för livsmedel samt vid behandling av många hudsjukdomar som akne, mjäll, psoriasis och seborroiskt eksem i hud och hårbotten. Det är ett antiseptiskt medel. Det används främst inom läkemedelsindustrin för tillverkning av febernedsättande, smärtstillande, antiinflammatoriska och diuretiska läkemedel. Det används också i färgämnesindustrin för att göra azo direktfärgning och för sur betningsmedelsfärgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Salicylsyra används som livsmedelskonservering samt vid behandling av många hudsjukdomar som akne, mjäll, psoriasis och seborroiskt eksem i hud och hårbotten. Det är ett antiseptiskt medel. Det används främst inom läkemedelsindustrin för tillverkning av febernedsättande, smärtstillande, antiinflammatoriska och diuretiska läkemedel. Det används också i färgämnesindustrin för att göra azo direktfärgning och för sur betningsmedelsfärgning.
Löslighet
Löslig i kolteraklorid, bensen, propanol, absolut etanol, aceton, toluen och eter. Något lösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, jod, järn och järnsalter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid
Smältpunkt 158°C to 160°C
Kokpunkt 211°C (20mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Löslighetsinformation Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether. Slightly soluble in water.
Formel vikt 138.12
Procent renhet 99%
Densitet 1.443
Kvantitet 2500 g
Flampunkt 157°C (315°F)
Känslighet Ljuskänslig
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Salicylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.