Läs mer
Salicylsyra, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397348
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397348 500 g 500g
11307358 100 g 100g
15411177 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11397348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030782.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Salicylsyra används som konserveringsmedel för livsmedel samt används vid behandling av många hudsjukdomar som akne, mjäll, psoriasis och seborroiskt eksem i hud och hårbotten. Det är ett antiseptiskt medel. Det används främst inom läkemedelsindustrin för tillverkning av febernedsättande, smärtstillande, antiinflammatoriska och diuretiska läkemedel. Det används också i färgämnesindustrin för att göra azo-direktfärger och sura betningsämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid
Smältpunkt 158°C to 160°C
Kokpunkt 211°C (20mmHg)
Beilstein 774890
Merck Index 14,8332
Löslighetsinformation Soluble in carbon terachloride,benzene,propanol,absolute ethanol,acetone,toluene and ether; Slightly soluble in cold water; More soluble in boiling water; Water solubility increased by Na3PO4,alkali acetates or alkali citrates.
Formel vikt 138.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Densitet 1.443 g/mL
Kvantitet 500 g
Flampunkt 157°C (315°F)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.