missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Salicylsyra Acyl-Beta-D-glukuronid, TRC

Produktkod. 30006269
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006269 10 mg
30136844 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS08813510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29315-53-5
Molekylformel C13 H14 O9
Molekylvikt (g/mol) 314.24
Synonym beta-D-Glucopyranuronic acid, 1-(2-hydroxybenzoate), Glucopyranosiduronic acid, 1-salicylate, beta-D- (8CI), Salicyl acyl glucuronide, Salicylic acid glucuronide, Salicylic acid, beta-D-glucopyranuronosyl ester
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(2-hydroxybenzoyl)oxyoxan-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Salicylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O9/c14-6-4-2-1-3-5(6)12(20)22-13-9(17)7(15)8(16)10(21-13)11(18)19/h1-4,7-10,13-17H,(H,18,19)/t7-,8-,9+,10-,13-/m0/s1
Formel vikt 314.0638
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.