missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Salicylic Acid Acyl Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic Acid Acyl Glucoside |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O8/c14-5-8-9(16)10(17)11(18)13(20-8)21-12(19)6-3-1-2-4-7(6)15/h1-4,8-11,13-18H,5H2/t8-,9-,10+,11-,13+/m1/s1 |
| Formel vikt | 300.0845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?