Läs mer
Salicylic Acid beta-D-O-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic Acid beta-D-O-Glucuronide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O9/c14-7-8(15)10(12(19)20)22-13(9(7)16)21-6-4-2-1-3-5(6)11(17)18/h1-4,7-10,13-16H,(H,17,18)(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 314.0638 |