Läs mer
Salicylic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic acid-D4 |
| CAS | 78646-17-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 2H4 H2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,4,5-d4 acid','6-hydroxy-, 6-Hydroxybenzoic-2,3,4,5-d4 acid, 2H4-Salicylic acid, Salicylic acid-D4 (phenyl-D4), 2-Carboxyphenol-3,4,5,6-d4, 2-Hydroxybenzene-3,4,5,6-d4-carboxylic acid, o-Carboxyphenol-d4, o-Hydroxybenzoic-d4 acid, 2-Hydroxy-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)O)c(O)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Visa mer |