Läs mer
Salicylsyra, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11438802 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
Produktkod. 11438802
Brand: Fisher Chemical S/0280/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-namn 2-hydroxybenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Smältpunkt 158°C
Färg White
pH 3.6
Kokpunkt 211°C
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 250 g
Formel vikt 138.12g/mol
Ångtryck 0.3mbar 95
Fysisk form Solid