Läs mer
Salicylsyra, för ACS-analys, 99,68 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487862 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487862 500 g 500g
11477862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487862 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215257090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 SEK
    654.32 SEK / 500g
    Save 32.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid
Namnnotering För ACS-analys
Färg Vitt
Densitet 1.443g/mL
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 138.12