Läs mer
Salicylsyra, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10463551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10463551 2 kg Plastflaska 2kg
10434321 500 g Plastflaska 500g
10247373 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10463551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419220020
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 69-72-7 | C7H6O3 | 138,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-72-7
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00002439
InChI-nyckel YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
PubChem CID 338
ChEBI CHEBI:16914
IUPAC-namn 2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid
Smältpunkt 158,0 °C till 161,0 °C
Kokpunkt 211,0 °C (20,0 mmHg)
Färg Vitt
Kvantitet 2 kg
Flampunkt 157 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter antändning 0,01% max.
Ångtryck 0,3 mbar vid 95 °C
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Formel vikt 138.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Salicylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.