Läs mer
Salicylsyra, Solstice
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Spécification
Spécification
| CAS | 69-72-7 |
| Utseende | Efterlevnad |
| Kvantitet | 1 kg |
| Förlust vid torkning | Max. 0,3 % |
| Förpackning | Plastflaska |
| Fysisk form | Kristallin |
| PubChem CID | 338 |
| ChEBI | CHEBI:16914 |
| Procent renhet | 99,5 till 100,5 % |
| Kvalitet | Reagens Farmakopésyror |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Salicylic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: salicylic acid
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?