Läs mer
Salicylic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Salicylic acid |
| CAS | 69-72-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C7H6O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2-Hydroxybenzoic acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?