Läs mer
Salicylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17972426
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17972426 250 mg
1 options
Produktkod. 17972426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0045.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Salicylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Salicylic Acid
CAS 69-72-7
Analyt- eller komponentnamn Salicylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Salicylic Acid, 2-Hydroxybenzoic Acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Lamivudine related, Salicylic acid CCI14008X, Acetylsalicylic Acid Impurity C, Carbasalate Calcium Impurity C, Hydroxyethyl Salicylate Impurity A, Lamivudine Impurity C, Mesalazine Impurity H, Sulfasalazine Impurity H, Carbasalate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 138,0317 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.