Läs mer
Salicylic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15836600
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836600 1 kg 1kg
15826600 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15836600 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8187311000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-72-7
Specifications
Kemiskt namn eller material Salicylic Acid
Smältpunkt 157°C to 159°C
Kokpunkt 211°C/1013 hPa
Densitet 1.443 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00002439
Synonym Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Salicylic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.12
Kvalitet Ungraded